Learn More
Kern Sohn Bench Scale GAB
Click to view available options
Capacity:
12 kg
15 kg, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Unit Size:
Each
Description
- Compact size, practical for small spaces
- High mobility: thanks to rechargeable battery operation (optional), compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (production, warehouse, dispatch department etc.)
- Weighing with tolerance range (check-weighing): a visual and audible signal helps with portioning, dispensing or grading
- Totalising of weights
- Protective working cover included with delivery
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity | 3 kg, 6 kg |
| Readability | 1 g, 2 g |
| Model | Compact |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur