Learn More
Kern Sohn Bench Scale GAB
Click to view available options
Capacity:
12 kg
15 kg, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Unit Size:
Each
Description
- Compact size, practical for small spaces
- High mobility: thanks to rechargeable battery operation (optional), compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations (production, warehouse, dispatch department etc.)
- Weighing with tolerance range (check-weighing): a visual and audible signal helps with portioning, dispensing or grading
- Totalising of weights
- Protective working cover included with delivery
Spécification
Spécification
| Capacity | 6 kg |
| Readability | 0.05 g |
| Model | Compact |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu