Learn More
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: Pestles and Tubes
Codice prodotto. 17142486 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Packaging Type:
Bulk Pack
Individual Pack
Sample Volume (Metric):
0.5 mL
1.5 mL
Product Type:
Pestle
Pestle and Tube
Tube
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17142486
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F650000004
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Chemical and heat resistant, colorant-free
Matched pestle tips and micro tubes can be used either with homogenizer or with hand processing.
  • Tight tolerances, thorough homogenization and grinding of materials
  • Chemical and heat resistant, colorant-free to eliminate potential leaching of heavy metals into samples
  • Manufactured and packaged in class 10,000 cleanroom
  • Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
  • Made of animal and phalate/phalate-ester free polypropylene
  • Available in individual or bulk packs
Pestles
  • Unique ribbed shaft provides precise finger control of homogenization for shear sensitive samples
  • Fit most motorized mixer adapters
Tubes
  • Tube bottom 25% thicker bottoms than industry standard
  • Frosted side and cap surfaces for labeling, positive seal snap-cap design and pierceable top
Specifica
Product Type Tube
Voltage 0/1 V
Sample Volume (Metric) 1.5 mL
Material Polypropylene
Dnase Free Yes
For Use With (Equipment) Micro-Tube homogenizer system
Packaging Quantity 100/Pk.
Packaging Type Individual Pack
RNase Free Yes
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato