Learn More
Bel Art™ Test Tube Baskets with Lids
Product Code. p-2381028
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
5 x 5.18 x 4 in.
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W x H) unitSize
10114194 5 x 5.18 x 4 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10114194 Supplier Bel Art™ Supplier No. F187370010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Perfect for dipping, transporting and storing test tubes.
  • Polypropylene
  • Can be used for transporting small lab animals
Specifications
Autoclavable Not Autoclavable
Color White
Holds Test Tubes
Material Polypropylene
Shape Square
Stackable Yes
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Test Tubes
Size 5 x 4 x 4 in.
Dimensions (L x W x H) 5 x 5.18 x 4 in.
Length (Metric) 12.7 cm
Length (English) 5 in.
Width (English) 5.18 in.
Height (English) 4 in.
Product Type Basket for Test Tubes
Diameter (Metric) Inner 101.6 mm
Height (Metric) 10.1 cm
Array 1 x 1
Width (Metric) 13.1 cm
Show More Show Less
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.