Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Wire Test Tube Racks, Holds Tubes 10 to 13 mm
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Orange
Yellow
Positions:
60
72
108
150
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Withstands temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F)
- Consists of square holes, three decks, a slotted grid bottom and extra strength reinforced edges
- Orange racks can be used for biohazard warning while yellow for radioactive warning
- Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Stores from 40 to 108 tubes (five different diameters of testtubes)
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Test Tube Rack |
| Array | 9 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Tubes (10 to 13 mm) |
| Material | Epoxy-coated Steel |
| Positions | 108 |
| Shape | Rectangular |
| Shelves | 3 Tiers |
| Stackable | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur