Learn More
BD Mouse TNF (Mono/Mono) ELISA Set
Artikelnummer. 15818038
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
20 Plates
missing translation for 'unitSize'
1 set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Toxic if ingested, inhaled, or in contact with skin
Artikelnummer. 15818038
missing translation for 'mfr': BD 555268
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Toxic if ingested, inhaled, or in contact with skin
Beinhaltet
Capture Antibody: Anti-mouse TNF-α , Detection Antibody: Biotinylated anti-mouse TNF-α, Enzyme Reagent: Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate, Standard: Recombinant mouse TNF-α (lyophilized)
Benötigt
96-well BD Falcon™ ELISA plates (Cat. No. 353279) are recommended, microplate reader capable of measuring absorbance at 450nm, precision pipettes, graduated cylinder, deionized or distilled water, wash bottle or automated washer, log-log graph paper or automated data reduction, tubes to prepare standard dilutions, laboratory timer, plate sealers or parafilm
Determination of mouse tumor necrosis factor
  • For natural or recombinant mouse TNF in serum, plasma, and cell culture supernatants
  • Allow flexible assay design
  • Calibrated against purified Baculovirus-expressed recombinant mouse TNF
  • Intended for use as integral unit
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 615.6 to 1000pg/mL
Product Type Mouse TNF (Mono/Mono) ELISA set
Sufficient For 20 96-well Plates
For Use With (Application) To develop ELISA for natural or recombinant Mouse TNF in Serum, Plasma and cell culture supernatants
Kit Contents anti-Mouse TNF monoclonal (capture) antibody, Biotinylated anti-Mouse TNF monoclonal (detection) antibody, Instruction/analysis certificate, Lyophilized recombinant Mouse TNF (standard), Streptavidin-HRP Conjugate
Quantity 20 Plates
Storage Requirements 2°C to 8°C
Research use only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt