Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD138
Description
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifications
Specifications
| Product Type | BV480 Mouse Anti-Human CD138 |
| Quantity | 100 Tests |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
| Cross Reactivity | QC Testing: Human |
| Form | BV480 |
| Sample Volume | 5 μL |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C |
| Storage Buffer | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?