Learn More
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Pouch Systems
Product Code. p-4902075
Click to view available options
Type:
EZ Anaerobe Pouch System
EZ CO2 Pouch System
EZ CampyPouch System
Unit Size:
Pack of 20
Product Code. 11777194
Brand: BD 260683
Edge
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type EZ Anaerobe Pouch System
Closure Type Ziplock
Format Resealable Pouches
For Use With (Application) Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
For Use With (Equipment) BD GasPak EZ Small Incubation Container
Includes Resealable pouches with indicator
Product Line GasPak
Quantity 20 Sachets
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado