Läs mer
Läs mer
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mL
3 mL
Description:
Antiserum Group A
Antiserum Group B
Antiserum Group C
Antiserum Group D
Antiserum Group W135
Antiserum Group X
Antiserum Group Y
Antiserum Group Z
Antiserum Group Z prime (Z' )
Antiserum Poly 2, Groups X, Y, Z
Antiserum Poly, Groups A, B, C, D
Förpackningsstorlek:
1mL
5mL
Beskrivning
- Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
- Contains 0.1% sodium azide as preservative
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | For in vitro diagnostic use |
| Description | Antiserum Poly, Groups A, B, C, D |
| Product Type | Antiserum |
| Quantity | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P330-Rinse mouth.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P501-Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contains : sodium azide
For in vitro diagnostic use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering