Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Yeast Nitrogen Base
Product Code. 11748842
Click to view available options
:
Yeast Nitrogen Base; 100g
Product Code. 11748842
Brand: BD 239210
Edge
Wickerham formula, classification of yeasts based on nitrogen assimilation. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Yeast Nitrogen Base is part of a large selection of dehydrated media.
  • Wickerham formula
  • Dehydrated
  • Culture Media
  • Yeast Nitrogen Base
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage <30°C
Form Dehydrated
Media Type Yeast Nitrogen Base
Product Type Microbiology Media
Formulation Nitrogen Source: Ammonium Sulfate 5g/L, Amino Acids: L-Histidine Monohydrochloride 10mg/L, LD-Methionine 20mg/L, LD-Tryptophan 20mg/L, Vitamins: Biotin 2μg/L, Calcium Pantothenate 400μg/L, Folic Acid 2μ
For Use With (Application) For classifying Yeasts based on colonial characteristics and cell morphology
Packaging Type Bottle
Quantity 100 g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt