Learn More
BD Salmonella and Shigella Typing Antisera
Product Code. 11722874
Click to view available options
Type:
Salmonella O Antiserum Group A Factors 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Group C1 Factors 6, 7
Salmonella O Antiserum Group C2 Factors 6, 8
Salmonella O Antiserum Group C3 Factors 8
Salmonella O Antiserum Group E2 Factors 3, 15
Salmonella O Antiserum Group E3 Factors (3), (15), 34
Salmonella O Antiserum Group G Factors 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O Antiserum Group I Factor 16
Salmonella O Antiserum Group K Factor 18
Salmonella O Antiserum Poly A-I Factors 1-16
Salmonella Vi Antiserum
Shigella Antiserum Poly Group C
Shigella Poly Group C1
Shigella Poly Group C2
Unit Size:
3mL
Each
Product Code. 11722874
Brand: BD 227781
Spécification
Clia Complexity High
Detectable Analytes Shigella
Type Shigella Poly Group C2
Quantity 3 mL
Form Lyophilized
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Shigella Antis Poly C2 Lyophilized
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium Azide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis