Learn More
BD Cytometric Bead Array Flex Set Standard
Click to view available options
Description:
Human IFN-gamma Flex Set Standard
Human IL-10 Flex Set Standard
Human IL-1beta Flex Set Standard
Human IL-2 Flex Set Standard
Human IL-4 Flex Set Standard
Human IL-6 Flex Set Standard
Human IL-8 Flex Set Standard
Human TNF Flex Set Standard
Unit Size:
Each
Description
This product contains lyophilized recombinant human Interferon-λ (IFN-λ)
- Storage Buffer: Lyophilized in aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
Flow cytometry
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C |
| Description | Human TNF Flex Set Standard |
| Format | Lyophilized |
| Includes | Lyophilized recombinant Human Interferon-l (IFN-l) |
| Quantity | 0.2 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Product Type | Cytometric Bead Array (CBA) Standard |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering