Learn More
BD Cytometric Bead Array Flex Set Standard
Produktkode 15849408
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
Human IFN-gamma Flex Set Standard
Human IL-10 Flex Set Standard
Human IL-1beta Flex Set Standard
Human IL-2 Flex Set Standard
Human IL-4 Flex Set Standard
Human IL-6 Flex Set Standard
Human IL-8 Flex Set Standard
Human TNF Flex Set Standard
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15849408
missing translation for 'mfr': BD 558462
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Used as standard control
This product contains lyophilized recombinant human Interferon-λ (IFN-λ)
  • Storage Buffer: Lyophilized in aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage 4°C
Description Human IL-4 Flex Set Standard
Format Lyophilized
Includes Lyophilized recombinant Human Interferon-l (IFN-l)
Quantity 0.2 mL
Regulatory Status RUO
Product Type Cytometric Bead Array (CBA) Standard
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.