Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-17A Standard
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 Tests
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
- Approximates the CBA activity of Human IL-17A at a concentration of 2500 pg/mL when reconstituted in 4.0 mL assay diluent
- Quantity: 100 tests
Flow cytometry/ Immunoassay
Specifica
Specifica
| Cross Reactivity | Human |
| Includes | 1 Vial, lyophilized, Aqueous Buffered, reconstitute to 4mL |
| Quantity | 100 Tests |
| Content And Storage | 4°C |
| Form | Lyophilized |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Immunoassay |
| Product Type | Human IL-17A standard |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto