Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Disc Amikacin2, AN-30
Descrizione
High-quality absorbent paper discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or other chemotherapeutic agents.
- Employs Bauer-Kirby disc diffusion testing method
- Use in self-tamping dispensers
- Discs containing certifiable agents are submitted to FDA for assay and certification before distribution Clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and concentration
- Cartridges of 50 discs each are sold individually or in packs of 10
Specifica
Specifica
| Antimicrobial Agents | Amikacin |
| Concentration | 30 μg |
| Packaging Type | Disc |
| Quantity | 10/Pk. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?