Learn More
Basic Bouffant Cap
Description
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes
- Promotes general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- With elasticated seams for an easy, comfortable fit
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Specifications
Specifications
| Product Type | Bouffant cap |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Latex Free | Yes |
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE CAT I, ISO tested to ISO3801 & ISO13934-1. Complies with EC Directive 1935/2004/EC, Regulation (EU) No.10/2011, Regulation (EU) No.2016/1416 and Regulation (EU) 2017/752 |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Diameter (English) | 21 in. |
| Diameter (Metric) | 53.5 cm |
| Weight (Metric) | 10 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?