Learn More
Barium titanium oxide, high surface area
Codice prodotto. 11368768
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11368768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041633.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic widely used in multi-layer ceramic capacitors (MLCCs), embedded decoupling capacitors (EDC) and ceramic filters. It is a piezoelectric and ferroelectric component used in microphones and transducers. It is also useful for thermistors and self-regulating electric heating systems. It is doped with small amounts of metals like scandium, yttrium, neodymium, samarium to become a semiconductor. It is used in some types of uncooled sensors for thermal cameras and in electric vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Molecular Formula BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
MDL Number MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Melting Point 1620°C
Color White to Gray
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Merck Index 14,1000
Solubility Information Slightly soluble in dilute mineral acids. Soluble in concentrated hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formula Weight 233.19
Percent Purity ≥99%
Odor Odorless
Density 5.85 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium titanium oxide, High surface area
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato