Learn More
Equip Labo™ Bare Benches
Product Code. 12615592
Click to view available options
Depth (Metric):
600 mm
750 mm
Width (Metric):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Top Style:
Stretched Sandstone
White Extruded Stoneware
White Melamine
Unit Size:
Each
Product Code. 12615592
Brand: Equip Labo™ 8083
Specifications
Product Type Bench
Depth (Metric) Shelf 150 mm
Depth (Metric) 750 mm
Dimensions (D x W x H) 750 x 1500 x 900 mm
Height (Metric) 900 mm
Load Bearing Capacity (Metric) 130 kg
Top Style White Melamine
Warranty 12 Months
Width (Metric) 150 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt