Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ball pestle; clear plexiglas; 1/8in. diameter
Click to view available options
Item Description:
100/Pk.
Quantity: 25/Pk.
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 25
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Item Description | 100/Pk. |
| Diameter (English) Outer | 0.125 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 3.17mm |
| Product Type | Ball Pestle |
| For Use With (Equipment) | Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA44204KT and AA44604KT) |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur