Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide Coated Nylon Cloth Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (Dia)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
20.32 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.45 mm (H)
25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 66.68 mm (H)
9.53 mm (Dia)
Color:
White
Yellow
Shape:
Rectangle
Round
Packungsgröße:
Pack of 1000
Pack of 1500
Pack of 2500
Pack of 3000
Beschreibung
For BBP33/i3300 printers.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Nylon Cloth (B-499) |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling |
| For Use With (Equipment) | BBP33, i3300, i5300 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur