Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 2461
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30000929
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30000929
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 6060/10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Potent PARP inhibitor; orally bioavailable
AZD 2461 is a potent PARP inhibitor (IC50 values are 2, 5 and 200 nM for PARP2, PARP1 and PARP3, respectively). Exhibits anticancer effects in BRCA1 mutant, but not wild-type breast cancer cell lines in vitro. Inhibits growth of olaparib -resistant mammary tumors in a mouse model and is a poor substrate for the P-gp transporter. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1174043-16-3
Molecular Formula C22H22FN3O3
Specifica
Quantity 10 mg
Solubility Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formula Weight 395.43
Physical Form Solid
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 395.434
Chemical Name or Material 4-[[4-Fluoro-3-[(4-methoxy-1-piperidinyl)carbonyl]phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato