Learn More
Axygen™ Automation Tips for Zymark™/Caliper, 25 μL
GREENER_CHOICE
Product Code. 12776679 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Unit Size:
Pack of 19200
Product Code. 12776679
Brand: Axygen™ ZT384CR
Only null left
Add to basket
Add to basket
Compatible with automated liquid handling systems. Axygen™ Automation Tips for Zymark™/Caliper, 25μL are non-filtered pipette tips in 384-well racks. Constructed of clear polypropyle under strict controls to ensure quality. Options include sterile and non-sterile tips.
  • Tip format: 96 tip and 384 tip
  • Tip volume range: 25 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (Metric) 30 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Rack Color Light Green
Autoclavable Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase Free
For Use With (Application) Non-pyrogenic
Format Rack
Tip Style Automation, Round
Packaging Non-SBS Rack
Quantity 50 Racks/Cs.
For Use With (Equipment) Zymark/Caliper RapidPlate 96/384, SciClone, Zephyr LV96, LV384 Head
Material Polypropylene
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.