Learn More
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Product Code. 12736679 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Tip Style:
Automation, Maxymum Recovery, Round
Automation, Round
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12736679
missing translation for 'mfr': Axygen™ ZT200RS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Axygen™ Automation Micropipette Tips are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
  • For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
  • For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Bestellinformation
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Rack Color Blue
Autoclavable Autoclavable
Clean Claims RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic
Format Rack
Tip Style Automation, Round
Packaging 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Quantity 50 Racks/Cs.
Product Type Automation Micropipette Tip
For Use With (Equipment) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Material Polypropylene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt