Learn More
Axygen™ Maximum Recovery™ Polypropylene Pipette Tip
Product Code. 12649535 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 200 μL
200 μL
Color:
Clear
Yellow
Unit Size:
Pack of 960
Product Code. 12649535
Brand: Axygen™ T200CLRS
Only null left
Add to basket
Add to basket
For ultra-low retention and high yield
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Beveled
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (Metric) 1 to 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Clean Claims DNase, RNase, and Pyrogen Free
For Use With (Application) Used with single and multichannel pipettes
Format Rack
Packaging Hinged rack
For Use With (Equipment) Universal Fit
Product Line Maxymum Recovery
Material Polypropylene
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis