Learn More
Axygen™ 96-well PCR Microplates
GREENER_CHOICE
Product Code. 11396124 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Color:
Blue
Clear
Red
Skirt Style:
Elevated
Full
Half
Unskirted
Format:
Elevated Wells
Flat Top
Single Notch Corner
Standard
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 50
Produktkod. 11396124
missing translation for 'mfr': Axygen™ PCR96ABC
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications.
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Barcode No Barcode
    Certifications/Compliance RNase-, DNase-free
    Format Standard
    Lid Without Lid
    Array 8 x 12
    Color Clear
    For Use With (Equipment) ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
    Skirt Style Elevated
    Material Polypropylene
    Volume (Metric) Well 200 μL
    No. of Wells 96
    Sterility Non-sterile
    Well Shape Round
    For Use With (Application) PCR thermal transfer, RT-PCR applications
    No. per Case 50/Cs.
    No. per Pack 10/Pk.
    Visa mer Visa mindre
    Korrigering av produktinnehåll
    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
    Produkttitel
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.