Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
GREENER_CHOICE
Product Code. 30308707 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Length (English):
6 in.
8 in.
9 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Width (English):
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 30308707
Brand: Keystone Cleanroom Products 00206TWBBSSSD
These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes self-sealing closure.
The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Convenient Self-Sealing Closure
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type Self-seal
Color Clear, White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 2 x 6 in.
Length (English) 6 in.
Length (Metric) 15.2 cm
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 5.1 cm
Product Type Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt