Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Description
- With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 134°C for 20 min.
- Tolerance: ±5%
Specifications
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Waste Disposal |
| Includes | Bag with Indicator Patch |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 500 Bags/Pk. |
| Thickness (English) | 2 mil |
| Dimensions (L x W) | 800 x 600 mm |
| Length (English) | 31.5 in. |
| Width (English) | 23.6 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?