Learn More
Isofield™ Atto 230 Cleanroom Irradiated Tie-On Facemask with Anti Fog Visor - Grade A/B Compatible
Descripción
- Irradiated tie-on cleanroom facemask with anti-fog visor
- 3-layer non-woven configuration
- Threaded top ties to ensure secure fit to face
- Anti-fog-coated visor
- Highly efficient bacterial and particle filtration
- Particle Shedding (Helmke Drum) Category I
- Individually packed pouches printed with IPA resistant ink to maintain traceability
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Cleanroom Face Mask |
| Color | White |
| Fastening Type | Ties |
| Material | Polyethylene, Polypropylene |
| Size | Wide |
| Sterility | Sterile |
| Style | Pleated |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?