Learn More
Atorvastatin Lactone Diepoxide(Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30330086
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.25 mg
Packungsgröße:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30330086 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30330086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7917850.25MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Atorvastatin Lactone Diepoxide (mixture of diastereomers)
CAS 1046118-40-4
Molecular Formula C33 H33 F N2 O6
Quantity 0.25 mg
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-N,2-diphenyl-5-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide
InChI Formula InChI=1S/C33H33FN2O6/c1-21(2)32-31(42-32,29(39)35-25-11-7-4-8-12-25)30(22-9-5-3-6-10-22)33(41-30,23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)
SMILES CC(C)C12OC1(C(=O)Nc3ccccc3)C4(OC4(N2CCC5CC(O)CC(=O)O5)c6ccc(F)cc6)c7ccccc7
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)-5-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-N,2-diphenyl-6-propan-2-yl-3,7-dioxa-5-azatricyclo[4.1.0.02,4]heptane-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 572.62
Formula Weight 572.2323