Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector
Beskrivning
- Sturdy rubber Silicone piston rings for flasks
- For general lab applications
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PFA |
| Overall Length (Metric) | 40 mm |
| For Use With | For 4 x 6mm dia. tubing |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Port Size | 12mm |
| Thread Size | 1/8 in. NPT |
| Product Type | Male Tube Connector |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?