Learn More
Abeba™ Arrow 38202 Shoes
Click to view available options
Size:
48
49
50
51
Packungsgröße:
1 pair
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather white
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Color | White |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 48 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 38202 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur