Läs mer
Läs mer
Apigenin, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Protein kinase inhibitor. Suppresses tumor-promoting effects of TPA and exhibits antiproliferative activity in human breast cancer cells (IC50 values are 59.44 and 31.15 μM at 24 and 72 hrs respectively). Activates both the intrinsic and extrinsic apoptotic pathways and displays anti-inflammatory, hypotensive, antispasmodic and antioxidant properties in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 270.2 |
| Percent Purity | >98% |
| Chemical Name or Material | Apigenin |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?