Learn More
API-1, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
Beschreibung
Akt/protein kinase B (PKB) inhibitor. Binds the pleckstrin homology domain of Akt and blocks Akt membrane translocation. Inhibits EGF-induced kinase activity of Akt1, Akt2 and Akt3. Induces cell growth arrest and apoptosis in human cancer cells expressing constitutively active Akt. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 36707-00-3 |
| Molecular Formula | C13H15N5O6 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | api-1, 4-amino-8-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxo, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-?-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-beta-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-8-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxopyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide |
| InChI Key | SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N |
| SMILES | C1=C(C(=O)C2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=CN=C2N)C(=O)N |
| IUPAC Name | 4-amino-8-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.292 |
| PubChem CID | 24773090 |
| Formula Weight | 337.29 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur