Få mere at vide
Antipyrine, 98%
Artikelnummer. 11488953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11488953 500 g 500g
11478953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11488953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11089.36
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-80-0
Molecular Formula C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
MDL Number MFCD00003146
InChI Key VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC Name 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Melting Point 111°C to 114°C
Quantity 500 g
Beilstein 157775
Merck Index 14,716
Formula Weight 188.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Antipyrine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.