Learn More
Antimony(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11320839
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
50g
5g
Product Code. 11320839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010641.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide finds use as flame retardant wherein it synergistically acts with halogenated materials. It is employed in opacifying glasses, ceramics and enamels. In the preparation of optical and ruby glass, antimony trioxide serves as a bubble remover. Further, it is a useful catalyst in the production of polyethylene terephthalate (PET plastic) and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-64-4
Molecular Formula O3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 291.52
MDL Number MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Boiling Point 1550°C (sublimation)
Melting Point 656°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.99% (Metals basis)
Solubility Information Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Formula Weight 291.5
Odor Odorless
Density 5.67
Chemical Name or Material Antimony(III) oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato