Learn More
Antimony(Iii) Chloride, puriss. p.a.ACS Reagent, ≥99.0% (RT), Solstice
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Tekniske data
| Boiling Point | 283°C |
| Melting Point | 73.4°C |
| Color | White |
| Quantity | 100 g |
| Linear Formula | SbCl3 |
| UN Number | UN1733 |
| Formula Weight | 228.12g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (RT) |
| Grade | ACS/puriss. p.a. |
| Packaging | Poly Bottle |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?