Learn More
BD Pharmingen™ PerCP Streptavidin
Product Code. 10038853
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
Each
Product Code. 10038853
Brand: BD 554064
SAv-PerCP is a useful second-step reagent for the indirect immunofluorescent staining of cells in combination with biotinylated primary antibodies for flow cytometric analysis.
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Streptavidin
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugate PerCP
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status For research use only (RUO)
Storage Buffer Aqueous buffered solution containing less than or equal to 0.09% sodium azide
Content And Storage Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
For Use With (Application) Flow Cytometry
Product Content Correction
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis