Learn More
Pancreatic Polypeptide/PP Goat anti-Human, Mouse, Monkey, Polyclonal, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
Brand:  Novus Biologicals NB100-1793
Encompass
Product Code. 15744357
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
Description
Pancreatic Polypeptide/PP Polyclonal specifically detects Pancreatic Polypeptide/PP in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Peptide ELISA.
Specifications
Specifications
Pancreatic Polypeptide/PP
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Obinepitide, pancreatic polypeptide (ppy), pancreatic polypeptide PNPPP, pancreatic polypeptide Y, pancreatic prohormone
Goat
Affinity Purified
RUO
5539
Human, Mouse, Monkey
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, ELISA
0.5 mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry 5 ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 3 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1:500, Immunoblotting, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
P01298
PPY
Peptide with sequence C-TRPRYGKRHKEDT corresponding to internal region according to NP_002713.1.
0.1 mg
Primary
Expected cross-reactivity based on sequence identity: Rat, Dog.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only