Learn More
Honeywell™ Anti-bacterial, Anti-odor Insoles
Product Code. 17445033
Click to view available options
Size:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17445033
Brand: Honeywell™ 600031040/7
Only null left
Add to basket
Add to basket
Double-action, perforated blue insoles prevent bacteria and odor.
  • Dual-action: prevents bacteria and odor
  • Perforated for breathability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blue
Design Perforated
For Use With (Application) Preventing Bacteria and Odor
Size 40
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt