Learn More
Anastrozole, Tocris Bioscience™
Description
Potent and highly selective aromatase (CYP19) inhibitor (IC50 = 15 nM) that has no discernible effect on adrenocorticoid hormone synthesis. Reduces plasma estrogen levels and exhibits antitumor activity in vivo. Orally active.
Specifications
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 293.37 |
| Percent Purity | >99% |
| Chemical Name or Material | Anastrozole |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?