Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Description
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Specifications
Specifications
| Product Type | Autoclave Capsule |
| Color-coded | Yes |
| Form | Capsules |
| Handle Material | Plastic |
| Handle Type | Cap |
| Scent | Fresh Scent |
| Sterility | Sterile |
| Appearance | Yellow |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Clear |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Anabac deodorant
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- P102-Keep out of reach of children.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?