Learn More
Tocris Bioscience™ AMTB hydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18025742
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18025742
Brand: Tocris Bioscience™ 3989/50
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in a rat model (pIC50 = 6.23).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 926023-82-7
Molecular Formula C23H27ClN2O2S
Specifikationer
Quantity 50 mg
Formula Weight 430.99
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 430.991
Chemical Name or Material AMTB hydrochloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.