Få mere at vide
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15865088 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
15865088 100 g Plastic bottle 100g
15845088 5 g Plastic bottle 5g
15855088 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15865088 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J11259.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-52-3
Molecular Formula C16H21N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 374.411
MDL Number MFCD00064313
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Tekniske data
Melting Point 215°C
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Beilstein 4119211
Formula Weight 371.39
Grade Ultrapure
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Ampicillin Sodium Salt
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.