Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 kg |
| Linear Formula | (NH4)2HPO4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 132.06g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (T) |
| Grade | puriss. p.a. |
| Chemical Name or Material | Ammonium Phosphate Dibasic |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?