Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 210°C |
| Melting Point | 169°C |
| Color | White |
| pH | 4.5 to 6.0 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 1 kg |
| Formula Weight | 80.04g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium nitrate
- Warning
- Oxidising solid Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H272-May intensify fire; oxidiser.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?