Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Quantity | 5 g |
| Molecular Formula | 7 Mo . 24 O . 4 H2 O . 6 H4 N |
| Synonym | Molybdate (Mo7O246-), ammonium, hydrate (1:6:4), Molybdic acid (H6Mo7O24), hexaammonium salt, tetrahydrate (8CI), Ammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate [(NH4)6Mo7O27.4H2O], Ammonium molybdate hydrate ((NH4)6Mo7O24.4H2O), Ammonium molybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate [(NH4)6Mo7O24.4H2O], Ammonium paramolybdate tetrahydrate, Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/7Mo.6H3N.4H2O.24O/h;;;;;;;6*1H3;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;24*-2/p+6 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo] |
| IUPAC Name | hexaazanium;molybdenum;oxygen(2-);tetrahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 1235.86 |
| Formula Weight | 1249.4643 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?