Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10191890 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
10191890 1 kg 1kg
10010020 100 g 100g
10468970 250 g 250g
10725901 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10191890 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/5760/60
Spotlight Offers
Use promo code 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
H24MO7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, 500g, White, 1235.86g/mol, 190 deg.C, 167059, Plastic powder jar, 5.0 to 5.5, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Molecular Formula H6MoNO2
Molecular Weight (g/mol) 148.00
MDL Number 167059
InChI Key XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC Name ammonium hydrate molybdenum oxidandiide
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Specifica
Melting Point 190°C
Color White
pH 5.0 to 5.5
Physical Form Solid
Quantity 1 kg
Formula Weight 1235.86g/mol
Packaging Plastic powder jar
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.