Learn More
Ammonium Metavanadate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10600151 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10600151
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical A/5680/48
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-55-6
Molecular Formula H4NO3V
Molecular Weight (g/mol) 116.98
MDL Number MFCD00011430
InChI Key YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name vanadiumoylol amine
SMILES N.O[V](=O)=O
Spezifikation
Melting Point 200°C
Color Green
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Formula Weight 116.98g/mol
Packaging Plastic powder jar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt