Learn More
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsDescrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 116°C |
| Color | White |
| pH | 6.0 to 7.0 (at 20°C) |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | HCO2NH4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Formula Weight | 63.06g/mol |
| Percent Purity | 97% |
| Grade | Reagent |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?