Learn More
Ammonium Formate, for HPLC, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7071837 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15681580
Brand: Honeywell-Fluka 1784350G
Request Bulk or Custom Format
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-69-2
Molecular Formula CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
MDL Number MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Quantity 50 g
Linear Formula HCO2NH4
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Solubility Information Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formula Weight 63.06g/mol
Percent Purity ≥99%
Density 1.26g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Ammonium Formate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : ammonium formate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.